Lovely product - but it is solid at room temperature and it would be a lot easier to get out of packaging if presented in a jar (I don't want to keep warming my stock bottle).
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 33,60 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 62,80 € |
Informazioni su questo articolo
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Cocos nucifera
Quality Segment
form
low-melting solid
mp
23-27 °C
lipid type
oils
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
- Linseed, Baru, and Coconut Oils: NMR-Based Metabolomics, Leukocyte Infiltration Potential In Vivo, and Their Oil Characterization. Are There Still Controversies: This research utilizes NMR-based metabolomics to explore the biochemical properties of various oils, including coconut oil, and investigates their potential for leukocyte infiltration in vivo. The findings contribute to understanding the health implications and biochemical interactions of coconut oil (Figueiredo et al., 2022).
Physical form
Usually a solid at room temperature
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source Cocos nucifera | biological source maize | biological source peanut oil | biological source soybean |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form low-melting solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 23-27 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coconut oil from Cocos nucifera
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?