C4758
Cholesteryl butyrate
~95%
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-butyrate, 5-Cholesten-3β-ol 3-butyrate, Cholesteryl butanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~95%
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC=C3C[C@H](CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C)C)OC(=O)CCC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)