Documenti
C3511
Sigma-Aldrich
Collagene
Bornstein and Traub Type I (Sigma Type III), solid
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Origine biologica
bovine (calf) skin
Forma fisica
solid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
aqueous acid: soluble
Compatibilità
suitable for substrate for collagenase
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... COL1A1(282187)
Applicazioni
Questo prodotto ha il compito di formare sottili strati di rivestimento sulle piastre per coltura tissutale allo scopo di facilitare l′adesione delle cellule dipendenti dall′ancoraggio. Si raccomanda l′uso di 6-10 μg/cm2. Il prodotto NON è destinato alla produzione di gel 3D. Il collagene di tipo I viene spesso adoperato nella coltura cellulare come substrato di adesione con mioblasti, gangli spinali, epatociti, cellule embrionali di polmone, espianti cardiaci, fibroblasti, cellule endoteliali e cellule delle isole pancreatiche. Queste cellule sono state coltivate con successo su film o gel di collagene di tipo I. Il collagene di tipo I può essere utilizzato anche nella ricerca sulla fibrosi polmonare idiopatica (IPF), negli studi sull′effetto dello stress del reticolo endoplasmatico sui fibroblasti polmonari. Il collagene in soluzione acida può produrre scaffold tridimensionali che trovano impiego in applicazioni di bioingegneria e coltura cellulare.
Azioni biochim/fisiol
Type I collagen is a component of skin, bone, tendon, and other fibrous connective tissues.
Componenti
Tutte le molecole di collagene sono composte da tre catene di polipetidi disposte secondo una conformazione a tripla elica, con una struttura primaria che ripete prevalentemente uno schema in cui la glicina è in ogni terza posizione e la prolina o la 4-idrossiprolina precede spesso il residuo di glicina. Il collagene di tipo I si differenzia dagli altri collageni per la scarsa idrossilazione della lisina e il basso contenuto di carboidrati.
Nota sulla preparazione
Prepared by a modification of the method of Gallop, P.M., and Seifter, S., Meth. Enzymol., VI, 635 (1963).
Altre note
Il collagene è classificato in diversi tipi strutturalmente e geneticamente distinti. Utilizziamo la nomenclatura proposta da Bornstein e Traub. Non confondere le denominazioni delle tipologie secondo Sigma con le classificazioni del collagene universalmente riconosciute.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
In vitro and in vivo models for evaluation of GDEPT: quantifying bystander killing in cell cultures and tumors.
William R Wilson et al.
Methods in molecular medicine, 90, 403-431 (2003-12-06)
K Bittner et al.
The Biochemical journal, 314 ( Pt 1), 159-166 (1996-02-15)
The small dermatan sulphate protein decorin interacts via its core protein with fibrillar collagens, and its glycosaminoglycan chains were proposed to be capable of self-association. It was therefore of interest to study the role of decorin in the contraction of
Qiyin Fang et al.
The Review of scientific instruments, 75(1), 151-162 (2004-01-01)
We report the design and development of a compact optical fiber-based apparatus for in situ time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy (tr-LIFS) of biological systems. The apparatus is modular, optically robust, and compatible with the clinical environment. It incorporates a dual output
S Teixeira et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 95(1), 1-8 (2010-08-27)
This study concerns the preparation and in vitro characterization of functionalized hydroxyapatite (HA) porous scaffolds, which are intended to be used as drug-delivery systems and bone-regeneration matrices. Hydroxyapatite scaffolds were prepared using the polymer replication method, and, after being submitted
Zhongcheng Gong et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 5(5), 055005-055005 (2010-09-10)
The objective was to investigate synovium-derived stromal cells (SDSCs) coupled with chitosan/collagen type I (CS/COL-I) scaffolds for cartilage engineering. CS/COL-I scaffolds were fabricated through freeze-drying and cross-linked by 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide. SDSCs were isolated from synovium and cultured onto CS/COL-I scaffolds, constructs