93856
3-Octanol
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
~4.5 (vs air)
Tensione di vapore
~1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426-1.428
P. eboll.
174-176 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?