Vai a
C3394
Cordycepin
from Cordyceps militaris, ≥98% (HPLC), powder, adenosine analogue
Sinonimo/i:
3′-Deoxyadenosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-791-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
35194
eCl@ss:
32160701
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cordycepin, from Cordyceps militaris
biological source
Cordyceps militaris
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
InChI key
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
General description
Chemical structure: nucleoside
Biochem/physiol Actions
Cordycepin is an adenosine analogue that is readily converted to cordycepin 5′-triphosphate; can be used for 3′-end labeling of RNA.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide and Gene Regulation research. Discover more featured Cyclic Nucleotide and Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL82505C9137A9251
Cordycepin from Cordyceps militaris
Sigma-Aldrich
C3394
Cordycepin
Cordycepin phyproof® Reference Substance
PHL82505
Cordycepin
Adenosine ≥99%
Sigma-Aldrich
A9251
Adenosine
description
from Cordyceps militaris
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95%
description
≥99%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
biological source
Cordyceps militaris
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cordycepin
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. C3394의 cordycepin 농도는 몇 ppm입니까? 혹시 성적서도 볼수 있을까요?
    1 risposta
    1. This product is in powder form and has a minimum purity of 98%. The purity is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3394#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/325/006/c3394pis.pdf