Vai a
C9137
Cordycepin 5′-triphosphate sodium salt
≥95%
Sinonimo/i:
3′-dATP, 3′-deoxy-ATP, 3′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
184,00 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
751,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N5O12P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
491.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mol wt
491.18  g/mol
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)CC3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na.H/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
FRGBONDYLMUOMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cordycepin (3′-deoxyadenosine) is a cytotoxic adenosine analog and a bioactive agent extracted from Cordyceps militaris.[1] Cordycepin 5′-triphosphate is a toxic derivative of cordycepin.[2]
Application
Cordycepin 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • as a transcriptional inhibitor in RNA decay assay[3]
  • to inhibit polyadenylation in HEK293T cells before harvesting for in- vitro interaction studies through co-immunoprecipitation (co-Ips)[4]
  • as a positive control in in vitro assays for polymerase inhibition[5]
  • as a precursor to produce cordycepin monophosphate[1]
Biochem/physiol Actions
Cordycepin 5′-triphosphate is incorporated into nucleic acid by poly(A) polymerase. Because it lacks a 3′-hydroxyl group chain production it can be used for 3′-end labeling of RNA.
Cordycepin exhibits various metabolic effects by activating AMP-activated protein kinase (AMPK) in humans.[1] Cordycepin triphosphate inhibits picornavirus polymerase-specific RNA synthesis by blocking in vitro [3H]GMP incorporation.[2] It also retards cell growth by inhibiting RNA synthesis.[6]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6779SML1229A6904
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
491.18  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)