91043
L-Glutamic acid 5-tert-butyl 1-methyl ester hydrochloride
≥95.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (TLC)
Forma fisica
flakes
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
YIFPACFSZQWAQF-FJXQXJEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3