Vai a
B7438
6-B345TTQ
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Bromo-3,4-dihydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-benzo[h]quinolin-2(1H)-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
133,00 €
113,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
113,05 €
Prezzo di listino133,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C2CC(=O)Nc3c2cc(Br)c4ccccc34
InChI
1S/C22H20BrNO4/c1-26-18-8-12(9-19(27-2)22(18)28-3)15-11-20(25)24-21-14-7-5-4-6-13(14)17(23)10-16(15)21/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,24,25)
InChI key
KPOXOTVERMGJQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-B345TTQ is a non-cytotoxic inhibitor of α4 integrin paxillin interaction.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5702084
6-B345TTQ >98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B7438
6-B345TTQ
description
>98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
liquid
assay
>98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
colorless
Pittogrammi
Environment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)