Coelenterazine fcp (C1305) can be reconstituted in methanol at 1 mg/ml. A 1mg/ml solution is 0.00239 M (or 2.39 mM). To obtain a 1 M solution, you need to dissolve 417.48 g of product in 1 liter of solvent.
C3105
Coelenterazine fcp
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
8-(cyclopentylmethyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN-fcp
Scegli un formato
172,00 €
Scegli un formato
About This Item
172,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Coelenterazine fcp, solid
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccc(F)cc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H24FN3O2/c26-19-9-5-17(6-10-19)14-22-25(31)29-15-23(18-7-11-20(30)12-8-18)27-21(24(29)28-22)13-16-3-1-2-4-16/h5-12,15-16,27,30H,1-4,13-14H2
OLXXULUJSSTXSP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How do I reconstitute Coelenterazine fcp (C1305) and what is the molarity of the solution obtained?
1 risposta-