Documenti fondamentali
C2988
Sigma-Aldrich
Cytosol from Liver, Pooled
from human
Sinonimo/i:
Liver Cytosol
Scegli un formato
1 VIAL
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
108,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
Confezionamento
vial of ~20 mg (protein)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
Applicazioni
Cytosolic preparations such as this may be used for screening potential substrates, inhibitors, and drugs to determine phase II drug metabolizing enzyme interactions.
Altre note
Cytosol prepared from adult human donors. Contains measurable levels of NAT, N-acetyl transferase; GST, glutathione S-transferase; SULT, sulfotransferase.
Stato fisico
The product is supplied in a buffered solution containing 150 mM potassium chloride and 50 mM Tris, pH 7.5, with 2 mM EDTA.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)