Documenti fondamentali
M9191
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from rat(Sprague-Dawley), female
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Scegli un formato
1 VIAL
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
123,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rat (Sprague-Dawley)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥20 units/mg protein, pH 7.4, 37 °C
Confezionamento
vial of ~10 mg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Azioni biochim/fisiol
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
Definizione di unità
One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome C per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
7-ethoxyresorufin O-deethylase activity: One unit will hydroxylate 1.0 picomole paclitaxel per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)