C2643
Coenzyme A, oxidized lithium salt
≥85%
Sinonimo/i:
CoA-S-S-CoA
Scegli un formato
266,00 €
Scegli un formato
About This Item
266,00 €
Prodotti consigliati
Saggio
≥85%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(CO[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O[P](=O)(O)O)O)[n]5c6ncnc(c6nc5)N)O)O)(C)C)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C42H70N14O32P6S2/c1-41(2,15-81-93(75,76)87-91(71,72)79-13-21-29(85-89(65,66)67)27(59)39(83-21)55-19-53-25-33(43)49-17-51-35(25)55)31(61)37(63)47-7-5-23(57)45-9-11-95-96-12-10-46-24(58)6-8-48-38(64)32(62)42(3,4)16-82-94(77,78)88-92(73,74)80-14-22-30(86-90(68,69)70)28(60)40(84-22)56-20-54-26-34(44)50-18-52-36(26)56/h17-22,27-32,39-40,59-62H,5-16H2,1-4H3,(H,45,57)(H,46,58)(H,47,63)(H,48,64)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H2,43,49,51)(H2,44,50,52)(H2,65,66,67)(H2,68,69,70)/t21-,22-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,39-,40-/m1/s1
YAISMNQCMHVVLO-ODFVJXNFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)