Documenti fondamentali
C2353
Supelco
Chromatography columns, general-purpose
volume 13 mL, Overall H 7 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiali
polypropylene
tecniche
LPLC: suitable
Alt. complessiva
7 in.
Volume
13 mL
Descrizione generale
  • Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
  • Includes reservoir & end caps
  • Polyethylene filter matrix support in medium porosity
Applicazioni
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2