Documenti fondamentali
Z252077
Sigma-Aldrich
Nalgene® polypropylene screw-closure for dropper-dispenser bottles
closure size 24 mm
Sinonimo/i:
bottle closure, plastic screw cap
Scegli un formato
1 PKG
10,50 €
10,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
10,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
10,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 712150-0240
Dimens. tappo
24 mm
Descrizione generale
Replacement polypropylene closures for use with Nalgene® narrow-mouth bottles, 24mm.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)