C-12735
Human White Preadipocytes (HWP-c)
Subcutaneous, 1,000,000 cryopreserved cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human adipose tissue (subcutaneous)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Our subcutaneous HWP are now also available from Diabetes Type I and Type II and HLA-typed donors.
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Passage After Thawing: P2
Tested Markers: Differentiation tested
Population Doublings: >10
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)