BR782806
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 0.4 μm
Scegli un formato
322,00 €
Scegli un formato
About This Item
322,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PC membrane
Descrizione
cellGrade(TM) plus
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782806
Misura
6 well
Dimensione pori
0.4 μm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)