BAH370800020
Bel-Art® Vortexer Attachment for Microcentrifuge Tubes
for tubes, 1.5 mL, no. of holes, 20, polypropylene
Sinonimo/i:
tube holder
Scegli un formato
190,00 €
Scegli un formato
About This Item
190,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubes 1.5 mL
no. of holes 20
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37080-0020
Descrizione generale
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
- Two capacities available, 8 and 20 tube
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)