BAF441700000
Microscope View-Pack®
Slide Holder with 3-Ring Binder
Scegli un formato
118,00 €
Scegli un formato
About This Item
118,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
vinyl
Caratteristiche
16 pockets per page
Holds 16 x slides
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F44170-0000
Misura
230x270 mm
Dimensioni alloggiamento
1 × 3 in.
Descrizione generale
Organize, display and transport microscope slides
- Includes ten 8 1/2 " x 10 1/2 " vinyl microscope slide holder pages
- 16 slides 25 x 75mm (1" x 3") are held in separate pockets on every page
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)