Documenti fondamentali
HS15981C
Slide holder
for 15 slides, white polyethylene
Scegli un formato
1 EACH
39,40 €
39,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
39,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.35
39,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
white polyethylene
Caratteristiche
Holds 15 x slides 76x26 mm
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS15981C
Misura
153x102x21 mm
Descrizione generale
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
  • Made from chemical-resistant polyethylene
  • Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Slide mailer, 5 place end opening
Z708313
Slide mailer, 5 place