Documenti fondamentali
BAF198410000
Bel-Art® Conical Centrifuge Tubes with Rims
polyethylene, tube capacity × L 15 mL × 11.7 cm, pack of 12 tubes
Sinonimo/i:
round bottom tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
polyethylene
Caratteristiche
graduated
Confezionamento
pack of 12 tubes
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19841-0000
D.E.
17 mm
Capacità × lungh.
15 mL × 11.7 cm
Descrizione generale
Graduated, conical polyethylene tubes with rim. Outstanding chemical inertness Heat resistant up to 52ºC (125ºF).
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)