Documenti fondamentali
BAF188751600
Floating Microcentrifuge Tube Bubble Rack
Holds 20 x 0.5 mL tubes, round polymethylpentene
Sinonimo/i:
tube storage
Scegli un formato
1 EA
26,20 €
26,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
26,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
26,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round polymethylpentene
Caratteristiche
autoclavable
Holds 20 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18875-1600
Diam. fori
7.7 mm
Diam. est. × spess. piattaforma
95 mm × 6.4 mm
Descrizione generale
Made especially for use with beakers, these space-saving racks are ideal for small quantities of tubes and perfect for use in microbiology and immunology labs. They are molded of buoyant polymethylpentene with tiny bubbles throughout for additional buoyancy. Insert tubes from the top and easily remove them by pressing the rack down on the bench.
Buoyant polymethylpentene rack is ideal for incubating microtubes in a beaker of water.
  • Withstands boiling for 30 minutes at 100°C (212°F)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Leg length: 19mm (3/4")
  • 7.7mm (5/16") holes fit 0.5ml MCT tubes
  • Fits in 1000ml beaker
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)