No, this product has not been heat inactivated.
B8291
BSK-H Medium, Complete
With 6% rabbit serum, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Barbour-Stoenner-Kelly medium, Borrelia burgdorferi medium
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BSK-H Medium, Complete, sterile-filtered, with 6% rabbit serum, suitable for Borrelia burgdorferi
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
Compatibilità
suitable for Borrelia burgdorferi
applicazioni
food and beverages
Componenti
NaHCO3: 2.068 g/L
phenol red: 0.01997 g/L
glucose: 5.64 g/L (Dextro)
HEPES: 5.64 g/L
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Barbour-Stonner-Kelly (BSK) medium is a modified medium for the culture of Borrelia strains that cause lyme borreliosis. BSK medium is a cheaper alternative for the selective culture of B. burgdorferi s.l. strains but not B. afzelii strain.[3]
Nota sulla preparazione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is rabbit serum inactivated by heat? Thanks
1 risposta-