B7877
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucopyranoside
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
6-Bromo-2-naphthyl β-D-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Solubilità
pyridine: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3cc(Br)ccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H17BrO6/c17-10-3-1-9-6-11(4-2-8(9)5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(7-18)23-16/h1-6,12-16,18-21H,7H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
NLRXQZJJCPRATR-IBEHDNSVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.