Vai a
B3804
BCIP®/NBT-Blue
alkaline phosphatase substrate, chromogenic, liquid
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate/nitro blue tetrazolium liquid substrate system
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
BCIP®/NBT-Blue Liquid Substrate System for Membranes, alkaline phosphatase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-bromo4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end-product that is blue to purple and can be observed visually. BCIP®/NBT-blue liquid substrate system for membranes is a specifically formulated liquid enzyme substrate that is stable and optimized for blotting applications offers maximum convenience, time savings, and consistency.
Application
BCIP®/NBT-Blue Liquid Substrate System for Membranes has been used in colorimetric detection of alkaline phosphatase (ALP) activity[1][2] such as western blot analysis.[3]
Other Notes
Not recommended for microwell (e.g., ELISA) or immunohistochemical applications.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Stable at least one year at 2-8 °C. This substrate is light-sensitive.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1911B367911681451001
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)