B5525
Bromophenol Blue sodium salt
Sinonimo/i:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfophthalein sodium salt
Scegli un formato
58,80 €
Scegli un formato
About This Item
58,80 €
Prodotti consigliati
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for nucleic acid electrophoresis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Ricostituzione
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)