Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 446,00 € 379,10 € |
0.1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 475,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105335
379,10 €
Prezzo di listino446,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
123 bp DNA Ladder has been used as a size marker in random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction (PCR) analysis. It has also been used as a molecular marker in gel electrophoresis.[1]
Other Notes
Contains 35 fragments, 123 - 4182 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.5%.
Sigma′s 123 bp DNA Ladder is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 7.5), 50 mM NaCl, and 0.1 mM EDTA.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?