SML3055
LY3009120
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(3,3-Dimethylbutyl)-3-(2-fluoro-4-methyl-5-(7-methyl-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl)phenyl)urea, DP 4978, DP-4978, DP4978, LY 3009120, LY-3009120, N-(3,3-Dimethylbutyl)-N′-[2-fluoro-4-methyl-5-[7-methyl-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl]phenyl]urea
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(F)=C(C=C1C2=C(N=C3N=C(N=CC3=C2)NC)C)NC(NCCC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H29FN6O/c1-13-9-18(24)19(29-22(31)26-8-7-23(3,4)5)11-16(13)17-10-15-12-27-21(25-6)30-20(15)28-14(17)2/h9-12H,7-8H2,1-6H3,(H2,26,29,31)(H,25,27,28,30)
HHCBMISMPSAZBF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3