B3063
BI-78D3
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(2,3-Dihydrobenzol[b][1,4]dioxin-6-yl)-5-(5-nitrothiazol-2-ylthio)-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
tan
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1nnc(Sc2ncc(s2)[N+]([O-])=O)n1-c3ccc4OCCOc4c3
InChI
1S/C13H9N5O5S2/c19-11-15-16-12(25-13-14-6-10(24-13)18(20)21)17(11)7-1-2-8-9(5-7)23-4-3-22-8/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,15,19)
QFRLDZGQEZCCJZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2