B3061
Borrelidin
from Streptomyces parvulus, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(7-Cyano-8,16-dihydroxy-9,11,13,15-tetramethyl-18-oxooxacyclooctadeca-4,6-dien-2-yl)-cyclopentanecarboxylic acid, Borrelidine, Cyclopentanecarboxylic acid, NSC 216128, Treponemycin
Scegli un formato
429,80 €
Prezzo di listino614,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
429,80 €
Prezzo di listino614,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces parvulus
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
Spettro attività antibiotica
viruses
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]1(CCC[C@H]1C(O)=O)[C@@H]2C\C=C\C=C(C#N)[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)[C@@H](O)CC(=O)O2
InChI
1S/C28H43NO6/c1-17-12-18(2)14-20(4)27(32)21(16-29)8-5-6-11-25(22-9-7-10-23(22)28(33)34)35-26(31)15-24(30)19(3)13-17/h5-6,8,17-20,22-25,27,30,32H,7,9-15H2,1-4H3,(H,33,34)/b6-5+,21-8-/t17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,27+/m0/s1
OJCKRNPLOZHAOU-UGKRXNSESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)