Vai a
B4558
BW B70C
>98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[3-[3-4(-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxyurea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17FN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(N)=O
InChI
1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
InChI key
UAIYNMRLUHHRMF-AATRIKPKSA-N
Gene Information
human ... ALOX5AP(241)
Application
BW B70C has been used as a 5-lipoxygenase inhibitor to study its effects on eryptosis in erythrocytes.[1]
Biochem/physiol Actions
Selective 5-lipoxygenase inhibitor.
BW B70C exhibits anti-inflammatory and anti-tumorigenic activities.[2] It exhibits therapeutic effects against hepatocellular carcinoma.[3] BW B70C plays a role in allergen-induced bronchoconstriction by reducing the allergic airway closure and glycoconjugate secretion.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S5192G5045SML2883
BW B70C >98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B4558
BW B70C
SB 222200 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5192
SB 222200
GW6471 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G5045
GW6471
Paquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2883
Paquinimod
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
light yellow
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)