Documenti fondamentali
B2884
SAFC
m-Bromobenzoic acid
Sinonimo/i:
3-Bromobenzoic acid
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)