144940
2,5-Dichlorobenzoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
301 °C (lit.)
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3