B138
BTCP hydrochloride
Sinonimo/i:
Benocyclidine hydrochloride, N-[1-(Benzo[b]thien-2-yl-cyclohexyl)]piperidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white
Solubilità
H2O: >180 mg/mL
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3cc4ccccc4s3
InChI
1S/C19H25NS.ClH/c1-5-11-19(12-6-1,20-13-7-2-8-14-20)18-15-16-9-3-4-10-17(16)21-18;/h3-4,9-10,15H,1-2,5-8,11-14H2;1H
XBOZTWUGBRZVBP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A3(6531)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3