B0556
Anti-B23 antibody, Mouse monoclonal
clone FC82291, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-NPM, Anti-Nucleophosmin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FC82291, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37 kDa
Reattività contro le specie
rat, kangaroo rat, canine, bovine, human, mouse, monkey, hamster
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable using 2% formaldehyde-acetone or 10% formalin/methanol-1% NP-40
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of 3T3 (mouse fibroblasts) cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPM1(4869)
mouse ... Npm1(18148)
rat ... Npm1(25498)
Descrizione generale
Phosphorylation causes the dissociation of B23 from the centrosome and enables the duplication of the centrosome during cell mitosis. B23 was also found to be involved in pro-myelocytic leukemia in which the gene for B23 fuses with retinoic acid receptor a (RARa). As a consequence, a fusion protein (60-7 0 kDa) is produced containing parts of the two genes.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2