Documenti fondamentali
AXYTGL200R
Ultra micro gel loader pipette tips
diam. 0.66 mm, capacity 200 μL
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
gel loader tips
Confezionamento
case of 480 tips racked
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
200 μL
Diametro
0.66 mm
Volume
200 μL
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)