The glass type is quartz. The refractive index of quartz typically ranges within 1.54 to 1.55, though it may slightly vary depending on the specific type.
Z600008
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
Sinonimo/i:
Hellma Macro Absorption Cuvettes
Scegli un formato
59,80 €
Scegli un formato
About This Item
59,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
optical glass
Descrizione
2 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 6030-OG
Parametri
360-2,500 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
3,500 μL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
I want to know the glass type and refractive-index of Z600008 (Hellma 6030OG) glass cuvette. Thanks.
1 risposta-