Documenti fondamentali
BR475505
BRAND® cavity slides
L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
Sinonimo/i:
Microscope slides, Microscopy
Scegli un formato
50 EA
148,00 €
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
148,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
MA.01
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
glass (Optical, hydrolytic class 3)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
ground edges
Produttore/marchio commerciale
BRAND 475505
Lungh. × largh.
76 mm × 26 mm
Spessore
1.2-1.5 mm
Pozzetti
1
Descrizione generale
  • BRAND® cavity slides are made from optical glass for optimum clarity.
  • Designed to hold various samples for microscopic analysis.
  • White, hydrolytic class 3. with concavities of 15 - 18 mm and depth 0.6 - 0.8 mm.
  • Ground edges minimize the risk of injury.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)