Documenti fondamentali
AXYTGL1165R
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 6.5 mm, pkg of 5x480tips/cs, racked
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
1.220,00 €
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TGL-1165-R
Corning
Confezionamento
pkg of 5x480tips/cs
Misura
1.1 mm × 6.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)