AXYTGL1140
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 4 mm, pkg of 10x250tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
866,00 €
Scegli un formato
About This Item
866,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TGL-1140
Corning
Confezionamento
pkg of 10x250tips/cs
Misura
1.1 mm × 4 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)