Documenti fondamentali
AXYTF400LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for Eppendorf® pipettors, racked, size 10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
1 PKG
646,00 €
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
646,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
646,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc TF-400-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
10 μL
Volume
10 μL
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)