AXYT400LRS
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf® racked, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
Scegli un formato
487,00 €
Scegli un formato
About This Item
487,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 5x960tips/cs
Misura
0.5-20 μL
Volume
0.5—10 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)