Documenti fondamentali
AXYST150SSXS
Self standing screw cap tubes without caps
capacity 1.5 mL, amber, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber
screw top cap
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RCF 20,000 × g
Confezionamento
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc
Corning
Capacità
1.5 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)