Vai a
AXYST5ML
Self standing screw cap tube
capacity 5 mL
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 pkg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
449,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121800
Material:
screw top cap
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
screw top cap
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
capacity
5 mL
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AXYST10MLAXYSCT10MLAXYST45SS
description
capacity 5 mL
description
capacity 10 mL
description
capacity 10 mL, blue, unassembled
description
capacity 0.6 mL, clear
material
screw top cap
material
screw top cap
material
screw top cap, blue
material
clear , screw top cap
capacity
5 mL
capacity
10 mL
capacity
10 mL
capacity
0.6 mL
manufacturer/tradename
Corning
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Self standing screw cap tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)