AXYSCT050SSCS
Screw cap tube
self-standing, size 0.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
2.140,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.140,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cap (screw cap)
flat bottom tube
polypropylene
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-050-SS-C-S
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Parametri
20000 × g max. RCF
Misura
0.5 mL
Colore
clear
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)