Documenti fondamentali
AXYRESMW8HP
Reservoir
8 channel, high profile multiwells, size 10 mL, 25 ea of
Sinonimo/i:
storage reservoir
Scegli un formato
1 PKG
382,00 €
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
382,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
382,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RES-MW8-HP
Corning
Confezionamento
25 ea of
Misura
10 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)