Documenti fondamentali
Z743581
Titer Tops® sealing film for microplates
pack of 50
Sinonimo/i:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, plate seal
Scegli un formato
50 EA
44,00 €
44,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
44,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.17
44,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
prevents well-to-well contamination, sample spillage and evaporation
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech T-TOPS-50
Descrizione generale
  • Durable and thick (4.4 mil) yet easily pierced with a pipette tip
  • Prevents well-to-well contamination, sample spillage and evaporation
  • Polyethylene film that provides excellent adhesion to plastic microplates
  • Non-cytotoxic, sterile, solvent resistant and waterproof
  • Stays solidly in place even when exposed to 100% humidity and extreme temperatures ranging from -40 °C to +100 °C (Not recommended for use in thermal cyclers)
  • Chemically resistant and thermally stable
  • Easily marked with any writing instrument
  • Two scored end taps for easy positioning
  • UV transparent down to 250 nm
Note legali
Titer-Tops is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)