Documenti fondamentali
AXYPCR96CS
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 96 wells, sterile, conical bottom clear polypropylene wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-96-C-S
Corning
Volume massimo
200 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)