BR781660
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
Scegli un formato
133,00 €
Scegli un formato
About This Item
133,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless wells
polystyrene
round bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (U-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781660
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
transparent
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)