Documenti fondamentali
AXYPCR32C
Corning® Axygen® 32 Well Polypropylene PCR Microplate
size 32 wells, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinonimo/i:
Corning® Axygen® PCR Microplate
Scegli un formato
1 PKG
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
146,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
conical bottom clear polypropylene wells
Volume massimo:
200 μL
Misura:
32 wells
Volume d’esercizio:
200 μL
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-32-C
Corning
Confezionamento
pkg of 5x10plates/cs
Volume massimo
200 μL
Misura
32 wells
Volume d’esercizio
200 μL
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)