Documenti fondamentali
AXYPCR05LC
MAXYMum Recovery® PCR tubes
with flat caps, thin wall, size 0.5 mL, pkg of 10x1000tubes/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
892,00 €
892,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
892,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
892,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc PCR-05-L-C
Corning
Confezionamento
pkg of 10x1000tubes/cs
Misura
0.5 mL
Colore
clear
Raccordi
cap (push fit)
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
(ultra-low retention)
Note legali
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)